Learn More
Cloruro de samario (III) hidratado, REacton™ , 99,99% (REO)
Descripción
El cloruro de samario (III) se utiliza para la preparación de samario metálico, que tiene una variedad de usos, especialmente en imanes. En el laboratorio, el cloruro de samario (III) también se puede utilizar como punto de partida para la preparación de otras sales de samario. Se utiliza como vidrio absorbente de infrarrojos, láseres, fósforos de televisión en color, imanes y filtros de microondas. Se utiliza como catalizador en el craqueo de petróleo crudo y se utiliza como aleación con cobalto para imanes. Se utiliza como máser de captura de neutrones y tiene aplicaciones en la industria nuclear.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Samarium(III) chloride hydrate |
| Punto de fusión | 110°C (in -5H2O) |
| Forma física | Agregados cristalinos húmedos |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Acidic |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Índice Merck | 14,8347 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.71 (Anhydrous) |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación