Learn More
Cloruro de samario (III) hidratado, REacton™ , 99,99% (REO)
Código de producto. 11336288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336288 5 g 5 g
11326288 25 g 25 g
11346288 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11336288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011232.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256,71 g/mol
El cloruro de samario (III) se utiliza para la preparación de samario metálico, que tiene una variedad de usos, especialmente en imanes. En el laboratorio, el cloruro de samario (III) también se puede utilizar como punto de partida para la preparación de otras sales de samario. Se utiliza como vidrio absorbente de infrarrojos, láseres, fósforos de televisión en color, imanes y filtros de microondas. Se utiliza como catalizador en el craqueo de petróleo crudo y se utiliza como aleación con cobalto para imanes. Se utiliza como máser de captura de neutrones y tiene aplicaciones en la industria nuclear.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10361-82-7
Fórmula molecular Cl3Sm
Peso molecular (g/mol) 256.71
Número MDL MFCD00011235
Clave InChI BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC tricloruro de samario(3+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium(III) chloride hydrate
Punto de fusión 110°C (in -5H2O)
Forma física Agregados cristalinos húmedos
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,8347
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.71 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton
Olor Acidic
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación