Learn More
Cloruro de samario(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423860 50 g 50 g
11413860 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423860 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089916.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256.71 g/mol
Samarium(III) chloride is used in laboratories, preparation of samarium metals. The anhydrous chloride is used to prepare organometallic compounds of samarium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10361-82-7
Fórmula molecular Cl3Sm
Peso molecular (g/mol) 256.71
Número MDL MFCD00011235
Clave InChI BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC samarium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Especificaciones
Punto de ebullición (decomposition)
Nombre del producto químico o material Samarium (III) chloride
Punto de fusión 678°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Trozos/polvo
Cantidad 50 g
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Densidad 4.46 g/mL at 16°C
Índice Merck 14,8347
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.71
Porcentaje de pureza 99.9%