Learn More
Bromuro de samario(III) hexahidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372558 100 g 100 g
11362558 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014603.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13517-12-9 | Br3H12O6Sm | 498.162 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13517-12-9
Fórmula molecular Br3H12O6Sm
Peso molecular (g/mol) 498.162
Número MDL MFCD00192430
Clave InChI LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™
PubChem CID 57348178
Nombre IUPAC samario(3+);tribromuro;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium(III) bromide hexahydrate
Punto de fusión >640°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.15 (390.06 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton