Learn More
Bromuro de samario(III) hexahidrato, 99,99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11443717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443717 10 g 10 g
11453717 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11443717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18191.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13517-12-9
Fórmula molecular Br3H12O6Sm
Peso molecular (g/mol) 498.162
Número MDL MFCD00192430
Clave InChI LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™
PubChem CID 57348178
Nombre IUPAC samario(3+);tribromuro;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium(III) bromide hexahydrate
Punto de fusión >640°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.15 (390.06 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Sensibilidad Hygroscopic