Learn More
Yoduro de samario(II), solución de 0,1 M en THF, estabilizado con polvo de samario, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10386244 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10386244 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 10386244 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294991000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium(II) iodide, 0.1M solution in THF
Nombre de nota 0.1M solution in THF, Stabilized with samarium powder
CAS 32248-43-4, 109-99-9
Color Azul-verde
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular I2Sm
Fórmula lineal SmI2
Número MDL MFCD00058873
Temperatura de inflamación −17°C
Índice Merck 15, 8486
Peso molecular (g/mol) 404.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M, exact strength on the certificate of analysis
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.922
Densidad 0.9220g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Samarium(II) iodide, 0.1M solution in THF, stabilized with Samarium powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.