Learn More
Samario(II) yoduro, 0,07-0,12 M en THF, estabilizado
Código de producto. 15471087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471087 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15471087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022360.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    99.65€ / 100 ml
    Ahorro 15.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32248-43-4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32248-43-4
Número MDL MFCD00058873
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium(II) iodide
Nombre de nota Stabilized
Forma física Líquida
Cantidad 100 mL
Olor Ether-like
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 0.922 g/mL
Número UN UN3271
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.21
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.07 to 0.12M in THF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Samarium (II) iodide, 0.1M in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Samarium iodide