Learn More
Samario para AAS 1 g/L matriz de HNO3 , Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12913225 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12913225 500 mL Frasco 500 ml
12903225 100 mL Frasco 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12913225 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B 054 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.70€
    61.29€ / 500 ml
    Ahorro 13.41€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7440-19-9
Fórmula molecular Sm
Peso molecular (g/mol) 150.36
Número MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clave InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nombre IUPAC samario
SMILES [Sm]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L ±0,002 g/L
Tipo Solución estándar de elemento único de llama
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 500 mL