Learn More
SAH3 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18609791 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18609791 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18609791 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298616APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SAH3 Polyclonal specifically detects SAH3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alias de gen adenosylhomocysteinase-like 2, AdoHcyase 3, ADOHCYASE3, EC 3.3.1.1, FLJ21719, KIAA0828S-adenosylhomocysteine hydrolase-like 2, putative adenosylhomocysteinase 3, S-adenosylhomocysteine hydrolase-like protein 2, S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SAH3 fragment.
ID de gen (Entrez) 23382
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus