Learn More
Sartorius™ Armarios de pesaje de seguridad
Código de producto. 10309444 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
.057 m3/seg. con conexión de dirección, .062 m3/seg. con conexión a través del filtro del ventilador
.066 m3/seg. con conexión de dirección, .072 m3/seg. con conexión a través del filtro del ventilador
.076 m3/seg. con conexión de dirección, .083 m3/seg. con conexión a través del filtro del ventilador
.089 m3/seg. con conexión de dirección, .095 m3/seg. con conexión a través del filtro del ventilador
Anchura (métrico):
890 mm
1230 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Anchura (métrico) unitSize
10309444 .089 m3/seg. con conexión de dirección, .095 m3/seg. con conexión a través del filtro del ventilador 1230 mm cada uno
10762817 .076 m3/seg. con conexión de dirección, .083 m3/seg. con conexión a través del filtro del ventilador 1230 mm cada uno
15333461 .057 m3/seg. con conexión de dirección, .062 m3/seg. con conexión a través del filtro del ventilador 890 mm cada uno
15344494 .066 m3/seg. con conexión de dirección, .072 m3/seg. con conexión a través del filtro del ventilador 890 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10309444 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor SWC1200T
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice un entorno de trabajo seguro para el personal del laboratorio sin sacrificar la ergonomía o la precisión en el pesaje. Las cabinas de pesaje de seguridad Sartorius™ ofrecen importantes ventajas en el diseño y la construcción con respecto a
  • La balanza y la cabina de pesaje combinan perfectamente entre sí
  • Máxima protección personal: Área contenida alrededor de la balanza de laboratorio que evita que el aire o partículas finamente pulverizadas escapen al área de trabajo ´del personal operativo.
  • Resultados de pesaje fiables: corriente de aire prácticamente sin turbulencia y resultados de pesaje uniformes y repetibles.
  • Construcción de vidrio acrílico transparente con visión perfecta de la balanza y de la muestra que se va a pesar
  • Base extremadamente estable fabricada con granito negro que absorbe las vibraciones
  • Los materiales contaminados se pueden eliminar de forma segura en un sistema de bolsa doble
  • Sistema de alarma de flujo de aire calibrado con la función de seguimiento de auditoría que emite una alarma cuando la velocidad del flujo de aire desciende por debajo de un nivel definido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio acrílico
Suministro de aire Constante
Fondo (métrico) 750 mm
Caudal .089 m3/seg. con conexión de dirección, .095 m3/seg. con conexión a través del filtro del ventilador
Para utilizar con (aplicación) Garantice un entorno de trabajo seguro para el personal de laboratorio sin sacrificar la ergonomía o la precisión en el pesaje
Altura (métrico) 770 mm
Anchura (métrico) 1230 mm