Learn More
Sartorius™ Cabina de pesaje de seguridad
Código de producto. 15680835 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio acrílico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15680835 Vidrio acrílico cada uno
1 options
Código de producto. 15680835 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor SWC1200TNF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Garantiza un entorno de trabajo seguro para el personal del laboratorio sin sacrificar la ergonomía o la precisión en el pesaje.
  • Seguridad del personal y resultados de pesaje fiables en una sola fuente
  • Sin filtro
  • 1230 x 750 x 770 mm
  • La construcción de cristal acrílico transparente ofrece una vista perfecta de la balanza y la muestra
  • Excelente para trabajar con muestras extremadamente pequeñas
  • Todas las superficies son fáciles de limpiar y compatibles con los productos de limpieza convencionales
  • La base extremadamente estable de granito negro absorbe las vibraciones que pueden afectar a la balanza
  • Crea un área contenida alrededor de la balanza que evita la fuga de aire o partículas de polvo finas al área de trabajo del personal
  • Incluye alarma de registro de datos, unidad de iluminación, sistema de eliminación de residuos, kit de prueba de humo de flujo de aire y toallitas de limpieza antiestáticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cabina de pesaje de seguridad
Material Vidrio acrílico
Fondo (métrico) 750 mm
Para utilizar con (aplicación) Pesaje seguro
Altura (métrico) 770 mm
Anchura (métrico) 1230 mm