Learn More
MEDICOM Safemask™ Fit+Pro Máscara FFP3 NR
Código de producto. 31781384 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Talla única
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31781384 Talla única paquete de 240
1 options
Código de producto. 31781384 Proveedor MEDICOM N.º de proveedor M63110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.41€
    400.35€ / paquete de 240
    Ahorro 78.06€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
SafeMask La mascarilla Fit+Pro FFP3 protege contra aerosoles tóxicos y altas concentraciones de partículas, ofreciendo al mismo tiempo un confort óptimo.
  • El diseño de 3 paneles plegados se adapta a diversas formas y tamaños de cara
  • Las espumas de sellado tanto en los paneles superior como inferior aseguran un sellado ideal y proporcionan una comodidad inigualable para quien lo lleva
  • Fácil de poner y ajustar gracias a las correas elásticas deslizantes y un anillo de apriete
  • Su embalaje individual ayuda a controlar el riesgo de contaminación
Especificaciones
Color Blanco
Design Type Pliegue plano
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro FFP3
Material Polipropileno
Tipo de producto Respirador para partículas de uso general
Tamaño Talla única
Con válvula de exhalación No
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.