Description
- El tapón de seguridad Eppendorf con bisagras evita la apertura accidental del tapón durante la incubación y el almacenamiento
- El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
- Fabricados sin utilizar agentes deslizantes, plastificantes ni biocidas: sustancias que han demostrado filtrarse de los consumibles de plástico a la muestra y afectar negativamente a los resultados de los bioensayos
- g-Safe™: En función del modelo de tubo Safe-Lock (consulte el manual), la excepcional estabilidad de centrifugación de hasta 30 000 × g evita la pérdida de muestras debido a una rotura del tubo y proporciona una seguridad adicional al trabajar con muestras peligrosas
- Tapón hermético para garantizar el mínimo de pérdidas en periodos largos de almacenamiento - Tapón mate de gran tamaño y superficie mate en el lateral para facilitar el etiquetado
- Funcionalidad garantizada de – 86 °C a 100 °C
- Esterilizable en autoclave cuando está abierto (121 °C, 20 min)
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Color | Verde oscuro |
| Envase | 1000 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 86 a 100 °C |
Los tubos Safe-Lock Eppendorf son tubos de muestras de un solo uso, destinados a servir de recipiente primario, según la norma EN 14254:2004, y para almacenar muestras de ensayo de origen humano, a excepción de muestras de sangre para diagnóstico in vitro. Los tubos Safe-Lock Eppendorf están diseñados para uso exclusivo de personal experto y cualificado.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.