Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes™ Microtubo de base biológica
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200113572 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0.5 mL
1.5 mL
2.0 mL
Grado de pureza o calidad:
Calidad Eppendorf
Limpia para PCR
Limpio para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Grado de pureza o calidad Tamaño de la unidad
30560021 0.5 mL Calidad Eppendorf paquete de 500
30560023 0.5 mL Limpio para PCR paquete de 500
30560020 1.5 mL Calidad Eppendorf paquete de 1000
30560024 1.5 mL Limpio para PCR paquete de 1000
30560025 2.0 mL Calidad Eppendorf paquete de 1000
30560022 2.0 mL Limpia para PCR paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30560021 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030123042
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Plástico 100 % de base biológica, los tubos de 0,5 a 2,0 ml cuentan con un mecanismo de bloqueo único para proteger su muestra.
  • La variante BioBased (fabricada con material 100 % de origen biológico) ayuda a reducir la huella de carbono relacionada con los consumibles en el laboratorio.
  • Los tubos de base biológica tienen propiedades de material y especificaciones técnicas idénticas a las de nuestros tubos no biológicos.
  • La bisagra Eppendorf Safe-Lock La tapa evita que se abra accidentalmente durante la incubación y el almacenamiento.
  • La construcción de polipropileno de base biológica ofrece una resistencia robusta a los productos químicos, el estrés mecánico y las temperaturas extremas.
  • El sellado preciso de la tapa minimiza las tasas de evaporación durante períodos de almacenamiento prolongados.
  • La tapa esmerilada de tamaño generoso y la superficie lateral facilitan el etiquetado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 0.5 mL
Color Transparente
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Centrifugación
N.° por paquete 500
Envase Bolsas resellables
Intervalo de temperatura (métrico) -86 °C a +100 °C
Esterilidad No estéril
Grado de pureza o calidad Calidad Eppendorf
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapa con cierre de seguridad
Forma del fondo Cónico
RCF máx. 30,000 g
Cantidad 500
Características ecológicas Hecho de recursos 100% renovables
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Microtubo