Descripción
- El tapón de seguridad Eppendorf con bisagras evita la apertura accidental del tapón durante la incubación y el almacenamiento
- El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
- Fabricados sin biocidas, suavizantes ni agentes de liberación de moho (materiales que pudieran afectar de forma negativa a los bioensayos)
- g-Safe™: Con su excelente estabilidad de centrifugación de hasta 30 000 × g, se evita la pérdida de muestras debido a una rotura del tubo y proporciona seguridad adicional cuando se trabaja con muestras peligrosas
- Sellado con tapa preciso para reducir al mínimo las tasas de evaporación durante el almacenamiento a largo plazo
- Tapón mate de gran tamaño y superficie mate en el lateral para facilitar el etiquetado
- Funcionalidad garantizada de – 86 a + 100 °C
- Esterilizable en autoclave cuando está abierto (121°C, 20 min)
- Disponible con certificado de calidad por lote PCR Clean, en grado de ADN forense Eppendorf y Biopur para garantizar su pureza
- Disponibles en material Eppendorf LoBind de proteínas y ADN para una máxima recuperación de muestras valiosas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,5 ml |
| Color | Verde |
| Material | Polipropileno |
| Envase | 500/paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 86C a 100 °C |