Learn More
Beschreibung
Seguro y libre de contaminación
- Diseño cerrado e independiente para evitar riesgos de contaminación.
- Todas las partes en contacto con líquidos son totalmente autoclavables.
- Equipado con un sistema de detección de nivel para evitar el desbordamiento de líquido.
- Cuenta con un filtro hidrofóbico en línea que atrapa los aerosoles para una eliminación segura.
Adaptable
- Se incluyen varios adaptadores para adaptarlos al operador manual.
- Nivel de aspiración ajustable indicado por una placa de LED
- El diseño modular permite una aspiración rápida y precisa de líquidos.
Cómoda
- Fácil de usar en un banco o en cabinas de flujo laminar.
- Siempre listo para usar con solo presionar el botón en el operador manual
- El operador manual ergonómico se puede almacenar en el asa de la botella.
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Azul |
| Velocidad de dispensación | 17 ml/seg. |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Línea de productos MLH |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Aspiradora motorizada |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?