Learn More
SACS Antibody [PE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30737132 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30737132 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30737132 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF8014P
Sheep Polyclonal Antibody
SACS Polyclonal antibody specifically detects SACS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SACS
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen ARSACS, dnaJ homolog subfamily C member 29, DNAJC29, KIAA0730, spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay (sacsin)
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human SACS, Asn4402-Val4579, Accession # Q9NZJ4
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26278
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG