Descripción
SAAL1 Polyclonal antibody specifically detects SAAL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SAAL1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | FLJ41463, protein SAAL1, serum amyloid A-like 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 175-474 of human SAAL1 (NP_612430.2). ERIQEHPAIYDSICFIMSSSTNVDLLVKVGEVVDKLFDLDEKLMLEWVRNGAAQPLDQPQEESEEQPVFRLVPCILEAAKQVRSENPEWLDVYMHILQLLTTVDDGIQAIVHCPDTGKDIWNLLFDLVCHEFCQSDDPPIILQEQKTVLASVFSVLSAIYASQTEQEYLKIEKVDLPLIDSLIRVLQNMEQCQKKPENSAESNTEETKRTDLTQDDFHLKILKDILCEFLSNIFQALTKETVAQGVKEGQLSKQKCSSAFQNLLPFYSPVVEDFIKILREVDKALADDLEKNFPSLKVQT |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |