missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S1P5/EDG-8 Antibody (282503), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586358 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18586358 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18586358 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3964Y

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

S1P5/EDG-8 Monoclonal antibody specifically detects S1P5/EDG-8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S1P5/EDG-8
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 282503
Conjugado DyLight 680
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Edg-8, EDG8S1P receptor Edg-8, Endothelial differentiation G-protein-coupled receptor 8, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 8, S1P receptor 5, S1P5, sphingosine 1-phosphate receptor 5, sphingosine 1-phosphate receptor EDG8, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-8, sphingosine-1-phosphate receptor 5, SPPR-1, SPPR-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human S1P5/EDG-8, Met1-Asp398, Accession # Q9H228
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53637
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.