Descripción
S1P1/EDG-1 Monoclonal specifically detects S1P1/EDG-1 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | S1P1/EDG-1 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 218713 |
| Conjugado | FITC |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD363, CD363 antigen, CHEDG1, D1S3362, EDG-1, EDG1edg-1, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 1, FLJ58121, S1P receptor 1, S1P receptor Edg-1, s1p1, S1P1ECGF1, sphingosine 1-phosphate receptor 1, sphingosine 1-phosphate receptor EDG1, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1, sphingosine-1-phosphate receptor 1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | NS0 mouse myeloma cell line transfected with human S1P1/EDG-1, Met1-Ser382, Accession # P21453 |
| Mostrar más |