missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100P Antibody (S100P/7978R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18506937 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18506937 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18506937 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320930AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

S100P Monoclonal antibody specifically detects S100P in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S100P
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S100P/7978R
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen MIG9, migration-inducing gene 9, Protein S100-E, S100 calcium binding protein P, S100 calcium-binding protein Pprotein S100-P, S100E
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-95) of human S100P protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6286
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.