Learn More
S100G Antibody (S100G/7461), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18610024 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18610024 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18610024 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324024PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
S100G Monoclonal antibody specifically detects S100G in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno S100G
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S100G/7461
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen CABP, CABP1, CaBP9K, CABP9KMGC138379, CALB3calbindin D9K, calbindin 3, (vitamin D-dependent calcium-binding protein), calbindin-D9K, protein S100-G, S100 calcium binding protein G, S100 calcium-binding protein G, S100D, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, intestinal
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-79) of human S100G protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 795
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ
Línea de productos Novus