missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100A4 Antibody (922813) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30633933 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30633933 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30633933 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4137P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

S100A4 Monoclonal antibody specifically detects S100A4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry,Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S100A4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry, Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon 922813
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen 18A2, Calvasculin, CAPLS100 calcium binding protein A4 (calcium protein, calvasculin, metastasin, fibroblast-specific protein-1,42A, FSP1, leukemia multidrug resistance associated protein, malignant transformation suppression 1, Metastasin, MTS1, murine placental homolog), P9KA, PEL98, Placental calcium-binding protein, Protein Mts1, protein S100-A4, S100 calcium binding protein A4, S100 calcium-binding protein A4, S100 calcium-binding protein A4 (calcium protein, calvasculin, metastasin, murine placental homolog)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human S100A4, Met1-Ser101, Accession # P26447
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6275
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.