Descripción
S100A13 Monoclonal specifically detects S100A13 in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | S100A13 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 020 |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | ELISA |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | S100 calcium binding protein A13, S100 calcium-binding protein A13protein S100-A13 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human S100A13 (Accession#: NP_001019381.1; Met1-Lys98). |
| Mostrar más |