Learn More
(S)-Tedizolid, MedChemExpress
Descripción
(S)-Tedizolid is the S-enantiomer of Tedizolid. Tedizolid is a novel oxazolidinone with activity against Gram-positive pathogens. (S)-Tedizolid is the less active isomer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Tedizolid |
| CAS | 1431699-67-0 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H15FN6O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (S)-TR 700 (S)-DA 7157 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (270.02 mM) |
| SMILES | O=C1O[C@H](CO)CN1C2=CC=C(C3=CC=C(C4=NN(C)N=N4)N=C3)C(F)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 370.34 |
| Mostrar más |