Learn More
(S)-(+)-Ácido modafínico, TRC
Código de producto. 17960395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17960395 5 mg 5 miligramos
17931135 25 mg 25 miligramos
17952955 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17960395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM4824755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112111-44-1
Fórmula molecular C15 H14 O3 S
Peso molecular (g/mol) 274.33
Sinónimo Acetic acid, 2-[(S)-(diphenylmethyl)sulfinyl]-, Acetic acid, [(S)-(diphenylmethyl)sulfinyl]- (9CI), 2-[(S)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetic acid, (S)-(+)-Modafinil acid, [(S)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetic acid
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[(S)-benzhidrilsulfinil] acético
SMILES OC(=O)C[S@](=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Modafinic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O3S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H,16,17)/t19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0664