Learn More
(S)-Mapracorat, MedChemExpress
Código de producto. 16498807
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498807 5 mg 5 miligramos
16456218 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498807 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14864A
MedChemExpress (S)-Mapracorat is a selective and less active glucocorticoid receptor agonist.
(S)-Mapracorat is a selective and less active glucocorticoid receptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Mapracorat
CAS 887375-15-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H26F4N2O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo (S)-ZK-245186 (S)-BOL-303242X
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50.6 mg/mL (109.41 mM)
SMILES CC(C)(C1=C(OCC2)C2=CC(F)=C1)C[C@](O)(CNC3=C4C=CC(C)=NC4=CC=C3)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 462.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.48
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation