Learn More
(S)-Clorhidrato de Lercanidipina, TRC
Código de producto. 30477683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477683 5 mg 5 miligramos
30477005 25 mg 25 miligramos
30472468 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477683 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1790205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 184866-29-3
Fórmula molecular C36 H41 N3 O6 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 648.19
Sinónimo 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-[2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl] 5-methyl ester, hydrochloride (1:1), (4S)-, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl methyl ester, monohydrochloride, (4S)- (9CI), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl methyl ester, monohydrochloride, (S)-, (S)-Lercanidipine hydrochloride
Nombre IUPAC 5-O-[1-[3,3-difenilpropil(metil)amino]-2-metilpropano-2-il] 3-O-metil(4S)-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(=C([C@H]1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)CN(C)CCC(c3ccccc3)c4ccccc4)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Lercanidipine Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H41N3O6.ClH/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27;/h7-19,22,30,33,37H,20-21,23H2,1-6H3;1H/t33-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 647.2762