Learn More
(S)-(-)-α,α-Difenil-2-pirrolidinametanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-α, α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol |
| Nombre de nota | 99+% |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 77°C to 80°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Fieser | 16,254 |
| Condición de rotación específica | −59° (25°C c=3,methanol) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- (S)-(-)-a,a-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.