Learn More
S-Curve™ Dispensador de guantes de PETG de tres compartimentos
Código de producto. 16400915
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
12 x 21 x 16 pulg.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones interiores (F x An x Al) Tamaño de la unidad
16400915 12 x 21 x 16 pulg. cada uno
1 options
Código de producto. 16400915 Proveedor S-Curve™ N.º de proveedor 19999454
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Especialmente diseñado para guantes estériles o envasados, con tres compartimentos individuales que dispensan los guantes con el método primero en entrar, primero en salir.
  • Diseñado especialmente para guantes estériles o envasados por pares
  • Los guantes se dispensan con el método primero en entrar, primero en salir
  • Tapa simple e inclinada con bisagra de longitud completa para mantener el flujo HEPA
  • Se puede montar en la pared con un soporte de montaje de alta resistencia (incluido)
  • Bordes tratados con llama para un acabado suave
Specifications
Tipo de producto Dispensador de guantes
Color Negro
Dimensiones interiores (F x An x Al) 12 x 21 x 16 pulg.
Admite Par de guantes estériles empaquetados
Material PETG
Mounting Ojo de cerradura
No. of Compartments 3
Product Style Carga superior
Incluye Soporte de montaje en pared de alta resistencia
Grosor (imperial) 0,25 pulg.