Learn More
(S)-Cetirizina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 17980705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17980705 2.5 mg 2.50 miligramo
17942925 10 mg 10 miligramos
17915025 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17980705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2811052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163837-48-7
Fórmula molecular C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 461.81
Sinónimo Dextrocetirizine Dihydrochloride, Acetic acid, 2-[2-[4-[(S)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, hydrochloride (1:2), Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride, (S)-, Acetic acid, [2-[4-[(S)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI), (S)-(+)-Cetirizine hydrochloride, (S)-Cetirizine dihydrochloride, Dextrocetirizine dihydrochloride
Nombre IUPAC 2-[2-[4-[(S)-(4-clorofenil)-fenilmetilpiperazina-1-il]ácido etoxiacético; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Cetirizine dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H/t21-;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1087
Porcentaje de pureza >95%