Learn More
(-)-(S)-B-973B, MedChemExpress
Código de producto. 16497547
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497547 5 mg 5 miligramos
16481067 50 mg 50 miligramos
16425606 100 mg 100 miligramos
16424808 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497547 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114269
MedChemExpress (-)-(S)-B-973B is a potent allosteric agonist and positive allosteric modulator of α7 nAChR, with antinociceptive activity.
(-)-(S)-B-973B is a potent allosteric agonist and positive allosteric modulator of α7 nAChR, with antinociceptive activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-(S)-B-973B
CAS 2244989-34-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26F2N6O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 67.5 mg/mL (149.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](C1=NC(N2CCN(C3=NC=CC=C3)CC2)=CN=C1)C)CCC4=CC=C(F)C(F)=C4
Peso molecular (g/mol) 452.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.5
Porcentaje de pureza 99.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation