Learn More
(S)-Alpha-Hydroxy-Beta-methoxy-Beta-phenyl-benzenepropanoic Acid Methyl Ester, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-alpha-Hydroxy-beta-methoxy-beta-phenyl-benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18O4/c1-20-16(19)15(18)17(21-2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15,18H,1-2H3/t15-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.12 |