Learn More
(S)-alfa-hidroxi-beta-metaxi-beta-fenil-benzenopropanoico éster metil, TRC
Código de producto. 30405575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405575 250 mg
30396954 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH946295250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177036-78-1
Fórmula molecular C17H18O4
Peso molecular (g/mol) 286.32
Sinónimo (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid Methyl Ester, Ambrisentan Hydroxyester Impurity
Nombre IUPAC metil(S)-2-hidroxi-3-metaxi-3,3-difenilpropanoato
SMILES CoC(=O)[C@@H](O)C(OC)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-alpha-Hydroxy-beta-methoxy-beta-phenyl-benzenepropanoic Acid Methyl Ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18O4/c1-20-16(19)15(18)17(21-2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15,18H,1-2H3/t15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.12