Learn More
(S)-alfa, alfa-difenil-3-pirrolidinaacetamida L-Tartrato, TRC
Código de producto. 30133465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133465 10 g 10 g
30007866 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49188610G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134002-26-9
Fórmula molecular C18 H20 N2 O . C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 430.45
Sinónimo 3-Pyrrolidineacetamide, α,α-diphenyl-, (3S)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), 3-Pyrrolidineacetamide, α,α-diphenyl-, (S)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), (S)-3-(1-Carbamoyl-1,1-diphenylmethyl)pyrrolidine L-tartrate, 3-(S)-(-)-(1-Carbamoyl-1,1-diphenylmethyl)pyrrolidine tartrate, 3-(S)-(1-Carbamoyl-1,1-diphenylmethyl)pyrrolidine tartrate, (S)-2,2-Diphenyl-2-(pyrrolidin-3-yl)acetamide L-tartrate
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico; 2,2-difenil-2-[(3S)-pirrolidina-3-il]acetamida
SMILES NC(=O)C([C@@H]1CCNC1)(c2ccccc2)c3ccccc3.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-alpha,alpha-Diphenyl-3-pyrrolidineacetamide L-Tartrate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20N2O.C4H6O6/c19-17(21)18(16-11-12-20-13-16,14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-10,16,20H,11-13H2,(H2,19,21);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t16-;1-,2-/m11/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.174