Learn More
(S)-Alfa, Alfa-Bis[3,5-di(trifluorometil)fenilo]-O-(trimetilsilil)pirrolidina-2-metanol, TRC
Código de producto. 30455353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455353 250 mg 250 miligramos
30452049 2.5 g -
30449909 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT303850250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 848821-61-4
Fórmula molecular C24H23F12NOSi
Peso molecular (g/mol) 597.51
Sinónimo (S)-2-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl](trimethylsilyloxy)methyl]pyrrolidine, (2S)-2-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl](trimethylsiloxy)methyl]pyrrolidine
Nombre IUPAC [bis[3,5-bis(trifluorometil)fenilo]-(2S)-pirrolidina-2-il]metaxi]-trimetililano
SMILES C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-alpha,alpha-Bis[3,5-di(trifluoromethyl)phenyl]-O-(trimethylsilyl)pyrrolidine-2-methanol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H23F12NOSi/c1-39(2,3)38-20(19-5-4-6-37-19,13-7-15(21(25,26)27)11-16(8-13)22(28,29)30)14-9-17(23(31,32)33)12-18(10-14)24(34,35)36/h7-12,19,37H,4-6H2,1-3H3/t19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 597.1357