Learn More
(S)-5-Tert-butoxi-4-(3-((s)-1,5-di-tert-butoxi-1,5-dioxopentan-2-il)ureido)-5-ácido oxopenanoico, TRC
Código de producto. 30417874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417874 1 g
30417878 500 mg
30417877 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2051651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1026987-94-9
Fórmula molecular C23H40N2O9
Peso molecular (g/mol) 488.57
Sinónimo DUPA(OtBu)-OH
Nombre IUPAC (4S)-4-[[(2S)-1,5-bis[(2-metilpropán-2-il)oxi]-1,5-dioxopentán-2-il]carbamoilamino]-5-[(2-metilpropán-2-il)oxi]-5-ácido oxopentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-5-Tert-butoxy-4-(3-((s)-1,5-di-tert-butoxy-1,5-dioxopentan-2-yl)ureido)-5-oxopentanoic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H40N2O9/c1-21(2,3)32-17(28)13-11-15(19(30)34-23(7,8)9)25-20(31)24-14(10-12-16(26)27)18(29)33-22(4,5)6/h14-15H,10-13H2,1-9H3,(H,26,27)(H2,24,25,31)/t14-,15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.2734