Learn More
Skytec™ Respirador de copa preformada S-3V
Código de producto. 30242962 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30242962 5/Pk. paquete de 5
1 options
Código de producto. 30242962 Proveedor Skytec™ N.º de proveedor MMSS/ALP/S3V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.56€
    32.78€ / paquete de 5
    Ahorro 10.78€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El Alpha S ha sido diseñado específicamente para garantizar un ajuste excelente para el rostro más pequeño. El exclusivo sello facial interno ayuda a mantener un ajuste ceñido y ceñido alrededor del área del mentón, lo que generalmente los evaluadores de ajuste experimentados consideran como la principal debilidad de los respiradores desechables de diseño estándar.
  • Diseñado para resolver un problema de toda la industria: protección respiratoria de alto rendimiento para rostros más pequeños.
  • Sello facial interior completo único
  • El puente nasal preformado elimina la necesidad de ajustes regulares
  • Ajuste de la correa para la cabeza en cuatro puntos
  • Cumple con la norma EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 20
Certificaciones/conformidad CE , EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Color Blanco
Design Type Copa/moldeado
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro FFP3
Material Polipropileno
Tipo de producto Respirador para partículas de uso general
Tamaño Talla única
Con válvula de exhalación Sí
Material de la capa de filtración Polipropileno fundido por soplado
Material de la correa de la cabeza Elástico textil, elástico tejido
Modelo Alfa S
Cantidad 5/Pk.