Learn More
(S)-(-)-3-Hidroxipirrolidina, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348856 1 g 1 g
11368856 250 mg 250 miligramos
11358856 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19498.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100243-39-8 | C4H10NO | 88.13 g/mol
(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(-)-3-hidroxipirrolidina es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, agroquímicos farmacéuticos y campos de colorantes.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes. Es higroscópico y sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100243-39-8
Fórmula molecular C4H10NO
Peso molecular (g/mol) 88.13
Número MDL MFCD00192426
Clave InChI JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-O
Sinónimo s-pyrrolidin-3-ol, s-3-hydroxypyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-ol, s-3-pyrrolidinol, s---3-pyrrolidinol, 3-pyrrolidinol, 3s, 3s-3-pyrrolidinol, 3s-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-pyrrolidine, s---3-hydroxypyrrolidine
PubChem CID 2733874
SMILES O[C@H]1CC[NH2+]C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
Punto de fusión 15°C
Densidad 1.048
Punto de ebullición 108°C to 110°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Índice de refracción 1.49
Cantidad 1 g
Beilstein 4652606
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Rotación óptica −6.5° (c=3.5 in Methanol)
Nombre IUPAC (3S)-pirrolidin-3-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 99%