Learn More
Monohidrato de (S)-2-metil-CBS-oxazaborolidina, 94 %
Código de producto. 11367296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367296 250 mg 250 miligramos
11357296 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09219.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112022-81-8
Fórmula molecular C18H20BNO
Peso molecular (g/mol) 277.17
Número MDL MFCD00078439
Clave InChI VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N
Sinónimo s-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-methyl oxazaborolidine, s---2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, corey catalyst, s-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, s-me-cbs catalyst, s-methyl-cbs, s-me-cbs
PubChem CID 2734713
SMILES [H][C@@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine monohydrate
Punto de fusión 115°C to 121°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 8492123
Rotación óptica −67° (c=1 in Methanol)
Nombre IUPAC (3as)-1-metil-3,3-difenil-3a,4,5,6-tetrahidropirol[1,2-c][1,3,2]oxazaborol
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.19 (277.17 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 94%