Learn More
(S)-2-Metil-CBS-oxazaborolidina, solución de 1 M en tolueno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393596 5 mL 5 ml
11383596 1 mL 1 ml
11303606 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14583.AA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112022-81-8 | C18H20BNO | 277.17 g/mol
(S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine is used as an oxazaborolidine catalyst. It is also employed in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2-symmetrical ferrocenyl diols and propargyl alcohols. It is an anhydrous catalyst for CBS reduction reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-2-metil-CBS-oxazaborolidina se utiliza como catalizador de oxazaborolidina. También se emplea en la reducción asimétrica de cetonas proquirales. Otras aplicaciones incluyen la síntesis enantioselectiva de α-hidroxiácidos, α-aminoácidos, dioles ferrocenílicos simétricos C2 y alcoholes propargílicos. Es un catalizador anhidro para la reacción de reducción de ′CBS′.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112022-81-8
Fórmula molecular C18H20BNO
Peso molecular (g/mol) 277.17
Número MDL MFCD00078439
Clave InChI VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N
Sinónimo s-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-methyl oxazaborolidine, s---2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, corey catalyst, s-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, s-me-cbs catalyst, s-methyl-cbs, s-me-cbs
PubChem CID 2734713
Nombre IUPAC (3aS)-1-metil-3,3-difenil-3a,4,5,6-tetrahidropirrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborol
SMILES [H][C@@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Densidad 0.925
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Cantidad 5 mL
Número UN UN1993
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. 1 M en tolueno