Learn More
(S)-2-hidroxi-3-metaxi-3,3-difenilpropiónico, TRC
Código de producto. 30007422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007422 100 mg 100 miligramos
30133931 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH946110100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178306-52-0
Fórmula molecular C16 H16 O4
Peso molecular (g/mol) 272.3
Sinónimo Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-methoxy-β-phenyl-, (S)-, (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, 2S-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
Nombre IUPAC (2S)-2-hidroxi-3-metaxi-3,3-ácido difenilpropanoico
SMILES COC([C@H](O)C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O4/c1-20-16(14(17)15(18)19,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,17H,1H3,(H,18,19)/t14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1049