Learn More
(S)-2-Difenilmetilpirrolidina, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607104 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10607104 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10486242 1 g Frasco de vidrio 1 g
10560342 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10607104 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 348372500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 119237-64-8 | C17H20N | 238.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119237-64-8
Fórmula molecular C17H20N
Peso molecular (g/mol) 238.35
Número MDL MFCD00799525
Clave InChI OXOBKZZXZVFOBB-INIZCTEOSA-O
Sinónimo s-2-benzhydrylpyrrolidine, s---2-diphenylmethyl pyrrolidine, s-2-diphenylmethylpyrrolidine, 2s-2-diphenylmethyl pyrrolidine, 2s-2-benzhydrylpyrrolidine, 2s-2-benzylhydrylpyrrolidine, 2r-2-benzhydrylpyrrolidine, pubchem18168, 2alpha-benzhydrylpyrrolidine, s-2-benzhydryl-pyrrolidine
PubChem CID 2734053
SMILES C1C[NH2+][C@@H](C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0620g/mL
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5860 to 1.5880
Cantidad 250 mg
Gravedad específica 1.062
Condición de rotación específica - 3.00 (25.00°C C=1,Chloroform)
Rotación específica − 3.00
Nombre IUPAC (2S)-2-benzhidrilpirrolidina
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.34
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física petróleo, aceite
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.