Learn More
(S)-2-(Boc-amino)-4-fenilbutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438427 1 g 1 g
15448427 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51966.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100564-78-1 | C15H21NO4 | 279.336 g/mol
(S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (S)-2-(Boc-amino)-4-fenilbutírico se utiliza como síntesis química orgánica intermedia.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100564-78-1
Fórmula molecular C15H21NO4
Peso molecular (g/mol) 279.336
Número MDL MFCD00076904
Clave InChI MCODLPJUFHPVQP-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo boc-l-homophenylalanine, boc-homophe-oh, boc-hophe-oh, boc-l-homo-phe, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, boc-homophenylalanine, boc-hfe-oh, n-boc-l-homophenylalanine, n-alpha-boc-l-homophenylalanine
PubChem CID 7018726
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-fenilbutanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid
Punto de fusión 76°C to 80°C
Beilstein 3653506
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.34
Rotación óptica +6.5° (c=2 in Ethanol)
Porcentaje de pureza 98%