Learn More
(S)-(-)-1-(4-Fluorofenil)etilamina, ChiPros 99 %, 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389665 25 g 25 g
11369665 1 g 1 g
11379665 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389665 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19121.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 66399-30-2 | C8H10FN | 139.173 g/mol
(S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine is used in organic synthesis. It acts as a ligand and form a coordination complex, diacetato-2-O-bis[(S)-1-(4-fluorophenyl)ethylamine-N]palladium(II) by reacting with palladium(II) acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(-)-1-(4-fluorofenil)etilamina se utiliza en la síntesis orgánica. Actúa como ligando y forma un complejo de coordinación, diacetato-2-O-bis[(S)-1--(4-fluorofenil)etilamina-N]paladio(II) al reaccionar con acetato de paladio(II).
Solubilidad
Miscible con dimetilsulfóxido.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66399-30-2
Fórmula molecular C8H10FN
Peso molecular (g/mol) 139.173
Número MDL MFCD03092999
Clave InChI QGCLEUGNYRXBMZ-LURJTMIESA-N
Sinónimo s-1-4-fluorophenyl ethylamine, s-1-4-fluorophenyl ethanamine, 1s-1-4-fluorophenyl ethanamine, 1s-1-4-fluorophenyl ethylamine, s-1-4-fluoro-phenyl-ethylamine, s---1-4-fluorophenyl ethylamine, 1s-1-4-fluorophenyl ethan-1-amine, pubchem15218, 5-1-4-fluorophenyl ethanamine, s-4-fluoro-, a-methylbenzylamine
PubChem CID 2779063
Nombre IUPAC (1S)-1-(4-fluorofenil)etanamina
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
Punto de fusión -30°C
Densidad 1.03
Punto de ebullición 76°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Índice de refracción 1.502
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 6791614
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with dimethyl sulfoxide.
Rotación óptica −33° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.17
Porcentaje de pureza 99%