Learn More
RXFP3/RLN3R1/SALPR Antibody, DyLight 680, R&D Systems™
Código de producto. 18039316 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18039316 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18039316 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297628FR
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RXFP3/RLN3R1/SALPR Polyclonal specifically detects RXFP3/RLN3R1/SALPR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RXFP3/RLN3R1/SALPR
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen G protein-coupled receptor SALPR, GPCR135MGC141998, G-protein coupled receptor SALPR, relaxin 3 receptor 1, Relaxin family peptide receptor 3RLN3 receptor 1, relaxin/insulin-like family peptide receptor 3, relaxin-3 receptor 1, RLN3R1MGC142000, RXFPR3, SALPRG-protein coupled receptor GPCR135, somatostatin and angiotensin-like peptide receptor, Somatostatin- and angiotensin-like peptide receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RXFP3/RLN3R1/SALPR fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51289
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus