Learn More
Solución de rutenio para ICP/MS 10 mg/l, matriz HCI, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12917413 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12917413 100 mL 100 ml
12907413 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12917413 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 648 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.15€
    81.82€ / 100 ml
    Ahorro 10.33€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7440-18-8
Fórmula molecular Ru
Peso molecular (g/mol) 101.07
Número MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clave InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nombre IUPAC rutenio
SMILES [Ru]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium
Envase Frasco
Concentración 10 mg/L
Solvent or Matrix Cloruro de hidrógeno
Cantidad 100 mL