Learn More
Solución de rutenio para ICP/MS en matriz de HCl a 100 mg/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruthenium |
| Envase | Frasco |
| CAS | 7440-18-8 |
| Fórmula molecular | Ru |
| Concentración | 100 mg/L |
| Número MDL | MFCD00011207 MFCD03458417 |
| Clave InChI | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Ru] |
| Nombre IUPAC | rutenio |
| Solvent or Matrix | Hydrogen Chloride |
| Mostrar más |