Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruthenium |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1 g/L ±0,002 g/L |
| Tipo | Solución estándar de elemento único de llama |
| Solvent or Matrix | 5% HCl |
| Cantidad | 500 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Single-element Standard Solution for AAS. Ruthenium (Ru) 1000mg/l in HCl 5%
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.