Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Rush+ Platinum™
Código de producto. p-9646017 Tienda Bollé Safety Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente:
Humo
Transparente
Color de marco:
Blanco, azul
Negro
Rojo, negro
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente Color de marco Tamaño de la unidad
15216705 Transparente Rojo, negro cada uno
15568291 Humo Negro paquete de 10
15375067 Transparente Blanco, azul 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15216705 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor RUSHPPSI
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
El modelo Rush ofrece calidad óptica, comodidad permanente y un diseño moderno.
  • Protección superior
  • Varillas antideslizantes
  • Puente antideslizante ajustable
  • Las gafas de seguridad con lentes transparentes son imprescindibles en interiores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de norma europea CE disponible.
Tipo de lente Platino™
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Color de marco Rojo, negro
N.° por paquete 1 unidad
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV Sí